Merck
RIE156320544
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-2',5'-difluorobenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.24
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,5-difluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H10F2O3/c1-9(18)20-14-5-3-2-4-11(14)15(19)12-8-10(16)6-7-13(12)17/h2-8H,1H3
Clave InChI
KPOQGMCZRSWKNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-39
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)