Merck
RIE156320536
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-4'-ethoxybenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-ethoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-20-14-10-8-13(9-11-14)17(19)15-6-4-5-7-16(15)21-12(2)18/h4-11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
IBUZZUMCZSONKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-36a
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)