RIE156320479
Rieke Metals, Inc.
4-ethoxycarbonyl-4'-iodobenzophenone
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-(4-iodobenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H13IO3/c1-2-20-16(19)13-5-3-11(4-6-13)15(18)12-7-9-14(17)10-8-12/h3-10H,2H2,1H3
Clave InChI
OWEWJRULBDSWGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5134
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)