Merck
RIE156318772
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(4-ethylbenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(4-ethylbenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-2-11-7-9-12(10-8-11)15(17)13-5-3-4-6-14(13)16(18)19/h7-10,13-14H,2-6H2,1H3,(H,18,19)/t13-,14-/m1/s1
Clave InChI
QDQFMUNMHVYHFQ-ZIAGYGMSSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18510-17
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)