Merck
RIE156318707
Rieke Metals, Inc.
trans-2-[2-(3-chlorophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.72
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(2-(3-chlorophenyl)-2-oxoethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15ClO3/c15-11-5-1-4-10(7-11)13(16)8-9-3-2-6-12(9)14(17)18/h1,4-5,7,9,12H,2-3,6,8H2,(H,17,18)/t9-,12+/m0/s1
Clave InChI
BMKCNNOEUWPEAM-JOYOIKCWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18011-20
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)