PRIH3239D1FB
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 5-{[(2-oxo-4-phenyl-2H-chromen-7-yl)oxy]methyl}-2-furoate
About This Item
Iupac Name
methyl 5-{[(2-oxo-4-phenyl-2H-chromen-7-yl)oxy]methyl}-2-furoate
Inchi Code
1S/C22H16O6/c1-25-22(24)19-10-8-16(27-19)13-26-15-7-9-17-18(14-5-3-2-4-6-14)12-21(23)28-20(17)11-15/h2-12H,13H2,1H3
Clave InChI
VGJSDDMLPHVXGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)