Merck
PRIH049B2FBD
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-Cyano-4-methyl-pentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Número MDL:
Iupac Name
2-cyano-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-5(2)3-6(4-8)7(9)10/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
JGUUYTTUQHBFMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR223827
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)