Merck
PRI444789659
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-(5,11-Dioxo-6a,11-dihydro-5H-isoindolo[2,1-a]quinazolin-6-yl)-butyric acid
About This Item
Peso molecular:
336.35
Número MDL:
Iupac Name
4-(5,11-dioxo-6a,11-dihydroisoindolo[2,1-a]quinazolin-6(5H)-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C19H16N2O4/c22-16(23)10-5-11-20-17-12-6-1-2-7-13(12)19(25)21(17)15-9-4-3-8-14(15)18(20)24/h1-4,6-9,17H,5,10-11H2,(H,22,23)
Clave InChI
QEBWPPCVQYXGCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR215502
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)