Merck
PRI444787724
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-Amino-1-(4-methyl-quinolin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid amide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.29
Número MDL:
Iupac Name
5-amino-1-(4-methyl-2-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H13N5O/c1-8-6-12(18-11-5-3-2-4-9(8)11)19-13(15)10(7-17-19)14(16)20/h2-7H,15H2,1H3,(H2,16,20)
Clave InChI
FBNHKGKKUPSPSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
N/A
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR156948
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)