ST1629
Anti-GNA13 Mouse mAb (6F6-B5)
liquid, clone 6F6-B5, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-G Protein α13, Anti-Guanine Nucleotide Binding Protein α13, Anti-Guanine Nucleotide Binding Protein α13, Anti-G Protein α13
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6F6-B5, monoclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNA13(10672)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
293T cells
HepG2 cells
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable