Key Documents
NA25/26
Millipore
NovAseptic® Válvula, Diafragma, Silicona curada con platino
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
eCl@ss:
37051001
Materiales
diaphragm (ELASTOSIL R 4001/70MH Silicone Rubber)
Nivel de calidad
Línea del producto
NovAseptic®
Parámetros
pressure range at -1--6 bar
temperature at -50 °C (minimum)
temperature at 130 °C (max Steam)
temperature at 150 °C (max dry heat in oxygen poor environment)
temperature at 220 °C ( max dry heat in oxygen rich environment)
peso
0.05 kg (0.11 lb)
Aplicación
El cuerpo de la válvula aplicada y el actuador pueden tener diferentes límites de temperatura o presión de diseño. El componente más débil en el producto montado determina los límites máximos de temperatura y presión de diseño.
Otras notas
Diafragma, silicona curada con platino
Información legal
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Todos los diafragmas se fabrican con materiales que cumplen con la normativa de la FDA Artículo 177.2600 y se suministran con declaración. El diafragma satisface los ensayos biológicas de la USP para plásticos, clase VI.