Saltar a
MXPHEAVHP
Milliflex® PLUS pump head VHP compatible
The Milliflex® PLUS pump head is a spare part of the Milliflex PLUS pump. It is suitable for use in isolators and is Vapor Hydrogen Peroxide (VHP) compatible.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
718,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
718,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
VHPHEADMMMMHEADMM1MXPFHUVHP
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with Milliflex®
compatibility
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
input
-
input
sample type pharmaceutical(s)
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
Quality Level
100
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex®
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
MXPHEAVHP04053252552984