Documentos clave
MB000000E
Millipore
Caldo m-Endo para coliformes totales (deshidratado)
For testing drinking water for total coliform detection
Seleccione un Tamaño
110 G
102,00 €
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
110 G
102,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nivel de calidad
Formulario
powder (dehydrated)
caducidad
60 mo.
envase
pkg of 110 g
color
pink-purple dehydrated powder
pink-red prepared medium
entrada
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type cider
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH
7.2±0.1 (25.0 °C)
aplicaciones
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
compatibilidad
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
idoneidad
coliforms
Aplicación
Tipo de prueba
Biocarga
Límites microbianos
Envase
110 g deshidratados en botella de plástico
Especificaciones
Métodos normalizados para el examen del agua y las aguas residuales
Temperatura de incubación: 35 °C ± 0,5
Tiempo de incubación: 24 horas ± 2
Medio de cultivo
m-Endo
Nota de análisis
Las colonias de coliformes aparecen de color rojo oscuro con un brillo verde metálico distintivo
Microorganismos específicos: Coliformes totales
Información legal
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2