MACR08127-M
MultiScreen Carrier Rack for 7 mL vials
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
MultiScreen®
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
MultiScreen®
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
This carrier rack for 7 ml vial is used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes.
Información legal
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13