MABN1597
Anti-Olfactory Receptor 10G4 Antibody, clone 6C11.1
clone 6C11.1, from mouse
Sinónimos:
Olfactory receptor OR11-278, Olfactory Receptor 10G4
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6C11.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OR10G4 (390264)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Olfactory Receptor 10G4 in 10 µg of human olfactory tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable