MABF551
Anti-CD27 Antibody (human), APC, clone O323
clone O323, from mouse
Sinónimos:
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, CD antigen CD27
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
O323, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD27(939)
Descripción general
.
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD27 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad