MABE1017
Anti-OASIS/CREB3L1 Antibody, clone 44C7
clone 44C7, from mouse
Sinónimos:
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, Old astrocyte specifically-induced substance, OASIS, Processed cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, OASIS
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
44C7, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Creb3L1(26427)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a higher OASIS expression level in Hrd1-/- than in wild-type MEFs. A more elevated OASIS level was also detected in osteoblasts differentiated from Hrd1-/- than from wild-type MEFs following bone morphogenetic protein 2 (BMP2) treatment (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949).
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected OASIS/CREB3L1 in 10 µg of MC3T3-E1 mouse osteoblastic cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable