MAB1976H
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, Phycoerythrin conjugated
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Vitronectin Receptor, CD51/CD61
Seleccione un Tamaño
598,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
598,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LM609, monoclonal
reactividad de especies
monkey, pig, rabbit, bovine, avian, chicken, canine, human
no debe reaccionar con
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAV(3685)
Descripción general
580 nm
Especificidad
ABSORPTION MAXIMA: 90 nm, 545 nm and 565 nm
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence: 5-10 μg/mL for staining of bFGF-treated 6 mm cryosections of chick chorioallantoic membrane fixed with acetone (Brooks, 1994). LM609 is also effective on 4% paraformaldehyde fixed, frozen tissues and cells. However it is not effective for immunohistochemical staining of paraffin-embedded tissue sections.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
POSITIVE CONTROL: Human myeloma cell lines M21 and MoalphaV (Chen, 1995).
NEGATIVE CONTROL: Mo cells (this cell line was derived from M21 but does not express integrin alphaV; Chen, 1995).
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable