Documentos
IT5SP0001
Millipore
Male Staubli to 3/4" TC End Cap
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
fabricante / nombre comercial
Integritest®
Nivel de calidad
Altura
0.5 in.
13 mm
Anchura
0.5 in.
depth
3 in.
peso
8 oz
compatibilidad
for use with INTEGRITEST® 5
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany