HG000C17
Tryptone Soy Agar
Casein-peptone Soymeal-peptone Agar, pH 7.3±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Productos recomendados
composición
Agar, 13.0 g/L
Sodium Chloride, 5.0 g/L
Soy Peptone, 5.0 g/L
Tryptone, 15.0 g/L
envase
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C17.500)
pH
7.3±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
A general purpose medium suitable for the growth of a wide variety of organisms, both aerobic and anaerobic.
Nota de preparación
Suspend 38g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Cool to 45 -50°C, mix well and pour plates.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable