EZPIIANP
Human Type IIA Collagen N-Propeptide ELISA Kit
measures PIIANP in 5 μL plasma
Sinónimos:
Collagen alpha-1 Type II chain
About This Item
Productos recomendados
product name
Type IIA Collagen N-Propeptide (PIIANP) ELISA,
reactividad de especies
human
Nivel de calidad
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
5 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 97-112%
linearity: 91-109%
sensitivity: 39 ng/mL
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... COL2A1(1280)
Descripción general
Especificidad
No cross-reactivity observed with intact Type I, Type II and Type III collagen and procollagen
Aplicación
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Brain
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials