Documentos
EZGRT
Millipore
Human Ghrelin ELISA Kit
measures and quantify total Ghrelin levels in 20 μL serum or plasma
Sinónimos:
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Motilin-related peptide, Protein M-46
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
Grelina humana (total) ELISA, This Human Ghrelin (total) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 101-107%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin)
accuracy: 88-91%
(Serum: Active Ghrelin)
linearity: 95-117%
(plasma)
linearity: 95.7-104.7%
(serum)
sensitivity: 156 pg/mL
(20 µL Sample Size)
inter-assay cv: 5.2-7.7%
intra-assay cv: 1.1-1.9%
(Plasma)
inter-assay cv: 6.2-7.8%
intra-assay cv: 0.9-1.3%
(Serum)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La grelina circulante es una hormona multifuncional segregada fundamentalmente por el estómago.
Especificidad
Grelina humana (activa) 80 % Des-octanoil grelina humana 100% Grelina canina (activa) 70% Grelina porcina (activa) no detectable Péptido relacionado con la motilina (humano, de rata o ratón) no detectable PYY 3-36 (humano, murino, porcino) no detectable NPY (Humano de rata)
Aplicación
Categoría investigación
Metabolismo
Subcategoría investigación
Obesidad
Metabolopatías
Temperatura ambiente, análisis 3 horas, tamaño de la muestra 20 μl (suero o plasma)
Utilizado para detectar o cuantificar: La grelina (total)
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Alteration in chromogranin A, obestatin and total ghrelin levels of saliva and serum in epilepsy cases.
Ersel Dag,Suleyman Aydin,Yusuf Ozkan,Fazilet Erman,Adile Ferda Dagli,Mehtap Gurger
Peptides null
The fermentable fibre inulin increases postprandial serum short-chain fatty acids and reduces free-fatty acids and ghrelin in healthy subjects.
Tarini J, Wolever TM
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism = Physiologie appliquee, Nutrition et metabolisme null
Immunohistochemical and quantitative analysis of ghrelin in Syzygium aromaticum.
Aydin S, Dagli AF, Ozkan Y, Kendir Y, Sahin I, Aksoy A, Ozercan IH.
Cell Biology International null
Y Falkén et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(7), 2227-2235 (2011-05-06)
Endocrine effects of gastric bypass (GBP) surgery for obesity on glucose homeostasis are not fully understood. The main objective of the study was to assess the changes in plasma glucose, insulin, glucagon-like peptide-1 (GLP-1), leptin, somatostatin, glucose-dependent insulinotropic peptide, enteroglucagon