EZFHEAD01
Cabezal Milliflex™ para unidad de filtración EZ-FIT®
General microbiological analysis
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Análisis microbiológico general
Nota de preparación
Método de esterilización
Autoclave
Autoclave
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX RACK&STACK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany