Saltar a
EX0197
Ether-Methanol Solvent
GR
Sinónimos:
MTBE-MeOH solvent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116107
Bp:
34.8 °C
El producto EX0197 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
form
liquid
concentration
2.25-2.75 % (v/v) (methanol GC)
impurities
≤0.05% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
bp
34.8 °C
transition temp
flash point -45 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
GR
Analysis Note
Assay (methanol, GC)2.25-2.75% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardWater (H2O)0.05% max
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-49.0 °F
flash_point_c
-45 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
EX0197-104061839420717