CP1572S03
Lifegard™ 1,0 µm nominal, Cartucho
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Sinónimos:
Lifegard™ Cartridge Filter 20 in. 1.0 μm Code 7
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Lifegard™
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Lifegard™
Parámetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
20 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
Diámetro
7.4 cm (2.9 in.)
filtración área
0.92 m2
impurezas
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤500 mg/cartridge
matriz
Lifegard™
tamaño de poro
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Especificaciones
Nota de preparación
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min