Documentos clave
CN1H0S402
Millipore
Cartucho de filtración Polygard® CN
pore size 10.0 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Sinónimos:
CN1H 10UM 4" C-0 2PK
Seleccione un Tamaño
2 EA
145,00 €
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
145,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
tamaño de poro
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
código del cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Información legal
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany