CBL304
Anti-Serum Amyloid P Antibody, clone 5.4A
clone 5.4A, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Component P
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5.4A, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APCS(325)
Descripción general
Especificidad
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1