ABS521
Anti-RSK4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Q9UK32, KS6A6_HUMAN, RPS6KA6, RSK4, Q9UK32, B2R854, Q6FHX2, Q8WX28, Q9H4S6, Ribosomal protein S6 kinase alpha-6, p90RSK6
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPS6KA6(27330)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation analysis: 5 ug of Cat. No. ABS521, Anti-RSK4 was used to immunoprecipitate RSK4 in 0.665mg of PC12 cell lysate. Uncharacterized bands may be detected at high antibody concentration or longer exposures
Signaling
Kinases & Phosphatases
General Post-translation Modification
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RSK4 in 10 µg of rat PC12 cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable