ABN1660-I
Anti-S-Opsin
Seleccione un Tamaño
146,00 €
Fecha estimada de envío26 de febrero de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
146,00 €
Fecha estimada de envío26 de febrero de 2025Detalles
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Unknown, polyclonal
mol peso
calculated mol wt 38.92 kDa
observed mol wt ~37 kDa
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
rat
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rabbit ... Pun1sw(12057)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in NRL knockout mouse retina lysate
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected S-Opsin in NRL knockout mouse retina tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected S-Opsin in mouse retina tissue sections.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected S-Opsin in Mouse Eye tissue lysate.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable