AB2285
Anti-Glutamate Receptor Delta 1/2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
GluR delta-1, glutamate receptor, ionotropic, delta 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse, primate, human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRID1(2894)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Human Cerebellum Lysate.
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat cerebellum tissue lysate and human cerebellum tissue lysate.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable