8.55145
Fmoc-PEG Biotin NovaTag® resin
Novabiochem®
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
amine
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): beads
Loading (photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with piperidine/DMF.): 0.20 - 0.50 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.