Documentos
8.52423
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Boc)-OH Novabiochem®
Sinónimos:
1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-histidine
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
15-25°C
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable