Key Documents
8.20948
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenyl ether
for synthesis
Sinónimos:
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4,4′-Oxydianiline, Bis(p-aminophenyl) ether
About This Item
Fórmula lineal:
4-(NH2)C6H4OC6H4-4-(NH2)
Número de CAS:
Peso molecular:
200.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
202-977-0
presión de vapor
90 hPa ( 20 °C)
mp
191.5 °C (decomposition)
temperatura de transición
flash point 219 °C
solubilidad
practically insoluble 0.048 g/L
densidad
1.315 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Clave InChI
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 189 °C
Melting range (upper value): ≤ 192 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
426.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
219 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)