Documentos clave
8.20746
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
for synthesis
Sinónimos:
Potassium methylate, Potassium methoxide, Potassium methanolate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3KO
Número de CAS:
Peso molecular:
70.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
212-736-1
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
powder
temp. de autoignición
30-50 °C
pH
12.8 (20 °C, 7 g/L in H2O)
densidad aparente
750 kg/m3
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Clave InChI
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Free KOH: ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup