Saltar a
8.20604
Glutaric anhydride
for synthesis
Sinónimos:
Glutaric anhydride, Tetrahydropyran-2,6-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
138,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-593-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
138,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.05 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
320 °C
potency
1780 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
290.5 °C/1013 hPa
mp
53-57 °C
transition temp
flash point 175 °C
density
1.24 g/cm3 at 60 °C
bulk density
990 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
InChI key
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G38068.047848.00408
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.24 g/cm3 at 60 °C
density
-
density
-
density
1.32 g/cm3 at 55 °C
mp
53-57 °C
mp
50-55 °C (lit.)
mp
230-232 °C
mp
51-53 °C
bp
290.5 °C/1013 hPa
bp
150 °C/10 mmHg (lit.)
bp
350 °C/1013 hPa
bp
202 °C/1013 hPa
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaric anhydride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
347.0 °F
flash_point_c
175 °C