Documentos
8.20219
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromopropionate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropionic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
208-609-5
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
potencia
281 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
156-160 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 52 °C
densidad
1.39 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.388 - 1.393
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup