Documentos
8.20063
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethylammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
2-Hydroxyethylammonium chloride, Ethanolamine hydrochloride, 2-Aminoethanol hydrochloride, Ethanolammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H7NO · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
61.08 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
217-900-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
mp
80-84 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Clave InChI
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 80 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable