Documentos
8.18732
Sigma-Aldrich
2,3-Hexanedione
for synthesis
Sinónimos:
2,3-Hexanedione, propyl diketone, methylpropylglyoxal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
223-350-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
13 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
245 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.2-5.9 % (v/v)
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
temperatura de transición
flash point 28 °C
densidad
0.94 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Synthesis of alpha-hydroxy ketones and vicinal (R, R)-diols by Bacillus clausii DSM 8716 T butanediol dehydrogenase: This study explores the enzymatic reduction of 2,3-hexanedione to produce hydroxy ketones, providing insights into biocatalytic applications (Muschallik et al., 2020).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.934 - 0.940
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup