Documentos clave
8.18197
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylallylamine
for synthesis
Sinónimos:
N,N-Dimethylallylamine, N-Allyldimethylamine
Seleccione un Tamaño
25 ML
214,00 €
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
214,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
85.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
218-458-7
NACRES:
NA.22
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 8 °C
densidad
0.730 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CC=C)(C)C
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.718 - 0.722
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup