8.02676
Cyclododecanone
for synthesis
Sinónimos:
Cyclododecanone
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
crystals
temp. de autoignición
230 °C
potencia
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
277 °C/1013 hPa
mp
59-61 °C
temperatura de transición
flash point 118 °C
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
Clave InChI
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C - closed cup