613548
TMB, Insoluble
Sinónimos:
TMB, Insoluble, 3,3ʹ,5,5ʹ-Tetramethylbenzidine
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
clearlight brown
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Clave InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Protocolos
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.