539122
Protamine Sulfate, Salmon Milt
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
color
white
solubilidad
1.6 N NH4OH: 2.5 mg/mL
PBS: 25 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
2 M HCl: 50 mg/mL
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13