5.06046
PRMT Inhibitor VII, DB867
Sinónimos:
PRMT Inhibitor VII, DB867, 5-[5-(4-Carbamimidoyl-phenyl)-furan-2-yl]-pyridine-2-carboxamidine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
potencia
9 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
10% acetic acid: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PRMT1
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable