Documentos
347436
Sigma-Aldrich
GGACK
An irreversible inhibitor of urokinase (IC₅₀ 1 µM) and Factor Xa.
Sinónimos:
GGACK, Glu-Gly-Arg-chloromethyl Ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H25ClN6O5
Peso molecular:
392.84
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥80% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
An irreversible inhibitor of urokinase (IC50<1 µM) and Factor Xa.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
urokinase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: <1 µM against urokinase
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
H-Glu-Gly-Arg-CMK
Reconstitución
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of stock solution.
Otras notas
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Biochim. Biophys. Acta569, 31.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable