220491
Chk2 Inhibitor II
InSolution, ≥95%
Sinónimos:
InSolution Chk2 Inhibitor II, 2-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamide
About This Item
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C20H14ClN3O2/c21-14-4-8-16(9-5-14)26-15-6-1-12(2-7-15)20-23-17-10-3-13(19(22)25)11-18(17)24-20/h1-11H,(H2,22,25)(H,23,24)
Clave InChI
UXGJAOIJSROTTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)