1.93216
Copper(II) sulfate pentahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable