16-321
Anti-Ras Magnetic Bead Conjugate Antibody
from mouse
Sinónimos:
GTP- and GDP-binding peptide B, GTPase Hras, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p2, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HRAS(3265) , KRAS(3845) , NRAS(4893)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
150 μg of this antibody has been reported to immunoprecipitate Ras.
Signaling
MAP Kinases
G-proteins
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
DO NOT FREEZE
Nota de análisis
A431 whole cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2