1.46803
Veg. Pept.Agar with LTHThio cont.-ICR +
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP 1116
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
formulario
solid
caducidad
12 mo.
Características
ready-to-use
composición
Vegetable Peptone Agar with neutralizer: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
envase
triple packed of
técnicas
Rapid Sterility Testing: suitable
pH
7.1-7.5
solubilidad
water: soluble
aplicaciones
environmental
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidad
stand alone
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Yeast, bacteria and molds
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable