Key Documents
14-616-M
Sigma-Aldrich
MSK2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol peso
Mw 89.9 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... RPS6KA4(8986)
Descripción general
N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: MSK2
Calidad
routinely evaluated by phosphorylation of 30mM Crosstide (Catalog # 12-331)
Forma física
Purified using Ni2+/NTA-agarose. Activated using MAP Kinase 2/Erk2, active (Catalog # 14-173) and repurified using Ni2+/NTA-agarose
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable