Merck
1.37058
SAFC
Hidróxido de sodio solution
0,1 M, EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
presión de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
formulario
liquid
concentración
0,1 M
pH
12.7 (20 °C in H2O)
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable